Learn More
Thermo Scientific™ 2 ml Braunglas-Fläschchen
Artikelnummer. 15348036
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
15348036 Bernsteinfarbig 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 15348036
Marke: Thermo Scientific™ C500076W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen.
  • 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
  • Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
  • 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarbig
Septum Schlitz T
Anzahl pro Packung 1000