Learn More
(2R)-2-Amino-2-phenylessigsäure (D-Phenylglycin), Mikromol™
Artikelnummer. 30462820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462820 4 x 25 mg 100 Milligramm
30051822 25 mg 25 Milligramm
17939484 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462820 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0253.1200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2R)-2-Amino-2-phenylessigsäure (D-Phenylglycin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name (2R)-2-amino-2-Phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 151,0633 g/mol