Learn More
(2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propansäure, TRC
Artikelnummer. 30314642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314642 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314642 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA611345500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic Acid
CAS 102281-45-8
Summenformel C9H12N2O2
Menge 500 mg
Synonym 4-Amino-D-phenylalanine, D-4-Aminophenylalanine, p-Amino-D-phenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Formelmasse 180.0899