Learn More
(2R)-(2-Chlorphenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H )-yl]Essigsäurehydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30461464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30461464 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461464 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0455.320025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2R)-(2-Chlorphenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H )-yl]Essigsäurehydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H14 Cl N O2 S . H Cl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride, (R)-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H/t14-;/m1./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.OC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC-Name (2R)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)essigsäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 344.256
Menge 25 mg
Formelmasse 343,02 g/mol