Learn More
(2R)-2-[(S)-Hydroxyphenylmethyl]-4-morpholincarbonsäure-1,1-dimethylethylester, TRC
Artikelnummer. 30403818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403818 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95024050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1030837-58-1
Summenformel C16H23NO4
Menge 50 mg
Synonym (R)-t-Butyl 2-((S)-Hydroxy(phenyl)methyl)morpholine-4-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-10-20-13(11-17)14(18)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)[C@@H](O)c2ccccc2
IUPAC-Name tert-Butyl-(2R)-2-[(S)-hydroxy(phenyl)methyl]morpholin-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 293.36
Formelmasse 293.1627