Learn More
(2R,3aS,7aS)-Octahydroindol-2-carbonsäurehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30419159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419159 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23597510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (2R,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1004292-98-1
Summenformel C9H16ClNO2
Menge 10 mg
Synonym Perindopril Related Compound 2 Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H/t6-,7-,8+;/m0./s1
SMILES O=C([C@@H]1N[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.[H]Cl
IUPAC-Name (2R,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-indol-2-carbonsäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 205.68
Formelmasse 205.087