Learn More
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is used as a chiral auxiliary, chiral ligand and building block. Cyclocondenses with ketones for (13)C NMR determination of optical purity. It is used in the resolution of carbonyl compounds in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol wird als chirales Hilfsmittel, chiraler Ligand und Baustein verwendet. Cyclokondensation mit Ketonen zur Bestimmung der optischen Reinheit mittels (13)C NMR. Es wird bei der Auflösung von Carbonylverbindungen in der Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chloroformaten und Reduktionsmitteln. Luftempfindlich.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol |
| Schmelzpunkt | 16°C |
| Dichte | 0.988 |
| Siedepunkt | 179°C to 180°C |
| Flammpunkt | 85°C (185°F) |
| Brechungsindex | 1.4315 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4290593 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,1568 |
| Show More |