Learn More
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352566 5 g 5 Gramm
11342566 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06586.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24347-58-8 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is used as a chiral auxiliary, chiral ligand and building block. Cyclocondenses with ketones for (13)C NMR determination of optical purity. It is used in the resolution of carbonyl compounds in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2R,3R)-(-)-2,3-Butandiol wird als chirales Hilfsmittel, chiraler Ligand und Baustein verwendet. Cyclokondensation mit Ketonen zur Bestimmung der optischen Reinheit mittels (13)C NMR. Es wird bei der Auflösung von Carbonylverbindungen in der Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chloroformaten und Reduktionsmitteln. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24347-58-8
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00064267
InChI-Schlüssel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3r-butane-2,3-diol, r,r-2,3-butanediol, 2r,3r---2,3-butanediol, r,r-butane-2,3-diol, 2r,3r-2,3-butanediol, r,r-2,3-butylene glycol, r,r---butane-2,3-diol, r,r---2,3-butylene glycol, unii-or02b2286a, r,r---2,3-butanediol
PubChem CID 225936
ChEBI CHEBI:16982
IUPAC-Name butane-2,3-diol
SMILES CC(O)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Schmelzpunkt 16°C
Dichte 0.988
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.4315
Menge 5 g
Beilstein 4290593
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1568
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Optische Drehung −13° (Neat)
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98%