Learn More
(2R,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutandisäure-1,4-dimethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutanedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester |
| CAS | 936335-24-9 |
| Summenformel | C7H12O6 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O6/c1-7(11,6(10)13-3)4(8)5(9)12-2/h4,8,11H,1-3H3/t4-,7+/m0/s1 |
| SMILES | [C@@]([C@H](C(OC)=O)O)(C(OC)=O)(C)O |
| IUPAC-Name | Dimethyl-(2R,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylsuccinat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.17 |
| Formelmasse | 192.06 |