Learn More
(2R,3R)-2,3-Diphenyloxiran, TRC
Artikelnummer. 30371962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30371962 500 mg
30374169 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30371962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD492260500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25144-18-7
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.24
Synonym (alphaR,alpha'R)-trans-(+)-alpha,alpha'-Epoxybibenzyl, (2R-trans)-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-2,3-Diphenyloxirane, (+)-trans-Stilbene Oxide, (R,R)-Stilbene Oxide, (R,R)-trans-Stilbene Oxide, trans-(2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
SMILES O1[C@@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-2,3-Diphenyloxirane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14-/m1/s1
Formelmasse 196.0888