missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butansäure-Natriumsalz (Isopilocarpinsäure-Natriumsalz), Mikromol™
Beschreibung
(2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butansäure-Natriumsalz (Isopilocarpinsäure-Natriumsalz)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt) |
| CAS | 101769-87-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H17 N2 O3 . Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP), Pilocarpine Imp. C (EP), 1H-Imidazole-5-butanoic acid, alpha-ethyl-beta-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Nitrate Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;(2R,3R)-2-ethyl-3-(Hydroxymethyl)-4-(3-methylimidazol-4-yl)butanoat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?