Learn More
(2R,3R)-2-Methylbutan-1,2,3,4-Tetraol, TRC
Artikelnummer. 30133138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133138 100 mg 100 Milligramm
30012449 10 mg 10 Milligramm
30010369 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM295130100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 310887-92-4
Summenformel C5H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
SMILES OC[C@](O)(C)[C@@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetraol
Menge 100 mg