Learn More
(2R,3S)-1-Carboxy-4-Pentyl-2,3-Dihydroxycyclohexa-4,6-diene-Kaliumsalz, 85 %, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334412 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10334412 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10100722 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334412 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 371002500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205639-93-6
MDL-Nummer MFCD00142975
InChI-Schlüssel BBLPZPQHEWQLGM-VZXYPILPSA-M
Synonym potassium 5s,6r-5,6-dihydroxy-4-pentylcyclohexa-1,3-dienecarboxylate, 2r,3s-1-carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene potassium salt
PubChem CID 23666349
IUPAC-Name Calium;-(5S,6R)-5,6-dihydroxy-4-pentylcyclohexa-1,3-dien-1-carboxylat
SMILES CCCCCC1=CC=C(C(C1O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3S)-1-Carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene potassium salt
Namenshinweis tech., 85%
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H17KO4
Menge 250 mg
Molekulargewicht (g/mol) 264.35
Formelmasse 264.35
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2R,3S)-1-Carboxy-4-pentyl-2,3-dihydroxycyclohexa-4,6-diene, potassium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.