Learn More
(2R,3S)-3-(Boc-Amino)-2-Hydroxy-5-Methylhexansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490126 1 g 1 Gramm
15400136 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52806.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73397-28-1 | C12H23NO5 | 261.318 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73397-28-1
Summenformel C12H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 261.318
MDL-Nummer MFCD04972275
InChI-Schlüssel DJZCWTDKDFJARG-DTWKUNHWSA-N
Synonym boc-2r,3s-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, 2r,3s-3-boc-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2r,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid
PubChem CID 10377964
IUPAC-Name (2R,3S)-2-Hydroxy-5-methyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)CC(C(C(=O)O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 261.32
Reinheit (%) 97%