Learn More
(2R,3S)-3(N-BOC-amino)-1-oxiran-4-phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10284784 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10284784 1 g Glasflasche 1 Gramm
10244834 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10284784 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 395010010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 98760-08-8
Summenformel C15H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 263.34
MDL-Nummer MFCD00671705,MFCD02258997
InChI-Schlüssel NVPOUMXZERMIJK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, 2r,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl 1s,2r-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, threo-n-boc-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl n-1s-1-2r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2r,3s-3-n-boc-amino-1-oxirane-4-phenylbutane, 2r,3s-3-tert-boc amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, atazanavir impurity c, pubchem5823
PubChem CID 9813904
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[(1S)-1-[(2R)-Oxiran-2-yl]-2-Phenylethyl]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1%
Formelmasse 263.34
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke