Learn More
(2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutan, TRC
Artikelnummer. 30329769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329769 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329769 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6185311G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
CAS 98760-08-8
Summenformel C15 H21 N O3
Menge 1 g
Synonym N-[(1S)-1-[(2R)-2-Oxiranyl]-2-phenylethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2R,3S)-(+)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2R)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H]2CO2
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[(1S)-1-[(2R)-Oxiran-2-yl]-2-Phenylethyl]Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 263.33
Formelmasse 263.1521