Learn More
(2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholincarbonsäure-tert-butylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 112741-49-8 |
| Summenformel | C21H23NO4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (5S,6R)-4-tert-Butoxycarbonyl-5,6-diphenyl-morpholin-2-one, (5S,6R)-5,6-Diphenyl-4-tert-butoxycarbonylmorpholin-2-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22-14-17(23)25-19(16-12-8-5-9-13-16)18(22)15-10-6-4-7-11-15/h4-13,18-19H,14H2,1-3H3/t18-,19+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)O[C@@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Tert-Butyl (2R,3S)-6-Oxo-2,3-Diphenylmorpholin-4-Carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 353.41 |
| Formelmasse | 353.1627 |