Learn More
2R,4R-Sacubitril, MedChemExpress
Beschreibung
2R,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2R,4R-Sacubitril |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 766480-48-2 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 1 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H29NO5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@H](C(OCC)=O)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 411.49 |
| Mehr anzeigen |