Learn More
(2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedion, TRC
Artikelnummer. 30137934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137934 250 mg 250 Milligramm
30136335 100 mg 100 Milligramm
17994725 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL172535250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145986-07-8
Summenformel C8 H10 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 230.24
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP)
IUPAC-Name 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Oxathiolan-5-yl]Pyrimidin-2,4-Dione
SMILES OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Formelmasse 230.0361