missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2R)-N-(2-Benzoyl-4-chlorphenyl)-1-(phenylmethyl)-2-pyrrolidincarboxamid-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30329868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329868 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30329868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB207875100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2R)-N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-1-(phenylmethyl)-2-pyrrolidinecarboxamide Hydrochloride
CAS 1021462-91-8
Summenformel C25H23ClN2O2 . (HCl)
Menge 100 mg
Synonym (2R)-N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-1-(phenylmethyl)-2-pyrrolidinecarboxamide Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C25H23ClN2O2.ClH/c26-20-13-14-22(21(16-20)24(29)19-10-5-2-6-11-19)27-25(30)23-12-7-15-28(23)17-18-8-3-1-4-9-18;/h1-6,8-11,13-14,16,23H,7,12,15,17H2,(H,27,30);1H/t23-;/m1./s1
SMILES O=C([C@H]1CCCN1CC2=CC=CC=C2)NC3=C(C=C(C=C3)Cl)C(C4=CC=CC=C4)=O.Cl
IUPAC-Name (2R)-N-(2-Benzoyl-4-chlorphenyl)-1-benzylpyrrolidin-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 455.38
Formelmasse 454.12
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.