Learn More
[(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamin, Mikromol™
Beschreibung
[(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine |
| CAS | 26116-12-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C7 H16 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Amisulpride Imp. A (EP), Sulpiride Imp. A (EP), [(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Amisulpride Impurity A, Sulpiride Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCCC1CN |
| IUPAC-Name | (1-Ethylpyrrolidin-2-yl)Methanamin |
| Mehr anzeigen |