Learn More
(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)essigsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052415
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052415 100 mg 100 Milligramm
30051719 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052415 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0580.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)essigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H16 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclopentolate Imp. A (EP), (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity A, Cyclopentolate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
IUPAC-Name 2-(1-Hydroxycyclopentyl)-2-phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 220.26
Menge 100 mg
Formelmasse 220.1099 g/mol