Learn More
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butansäure (N-Acetyl-DL-methionin), Mikromol™
Artikelnummer. 30463448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463448 4 x 25 mg -
30051683 25 mg 25 Milligramm
30051629 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463448 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0358.0700254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butansäure (N-Acetyl-DL-methionin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Acetyl-DL-methionine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H13 N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633, Methionine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Acetamido-4-Methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.25
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 191,0616 g/mol