Learn More
(2RS)-2-Amino-4-phenylbutansäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17989474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17989474 25 mg 25 Milligramm
17989104 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17989474 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0598.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-2-Amino-4-phenylbutansäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
CAS 1012-05-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
SMILES NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-4-Phenylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
Menge 25 mg
Formelmasse 179,0946 g/mol