Learn More
(2RS)-2-Ethyl-2-methylbutandisäure, Mikromol™
Beschreibung
(2RS)-2-Ethyl-2-methylbutandisäure
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid |
| CAS | 631-31-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H12 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Ethosuximide Imp. A (EP), Ethosuximide Related Compound A, Ethosuximide Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-ethyl-2-methylbutandisäure |
| Show More |