Learn More
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl(1-Methylethyl)carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050128 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30050128 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0782.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl(1-Methylethyl)carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
CAS 25462-17-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H23 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP), Carisoprodol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
SMILES CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
IUPAC-Name [2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 217.31
Menge 50 mg
Formelmasse 217.1678 g/mol