Learn More
(2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30049814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049814 25 mg 25 Milligramm
17901466 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049814 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0405.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavanone
CAS 487-26-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flavanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP), Propafenone Imp. H (EP), (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Impurity H, Propafenone Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
SMILES O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC-Name 2-Phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 224.25
Menge 25 mg
Formelmasse 224,0837 g/mol