missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2RS)-3-Brom-2-methylpropansäure, Mikromol™

Artikelnummer. 17952616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952616 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17952616 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0067.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

(2RS)-3-Brom-2-methylpropansäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H7 Br O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP), Captopril Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(CBr)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Brom-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 167
Menge 100 mg
Formelmasse 165,9629 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.