Learn More
(2RS,5R)-Menthone-2,6,6-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2 RS,5 R)-Menthone-2,6,6-D3 |
| Summenformel | C10 D3 H15 O |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | (2 RS,5 R)-Menthone-2,6,6-d3, (2 RS,5 R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone-2,2,6-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9 H,4-6H2,1-3H3/t8-,9?/m1/s1/i6D2,9 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])[C@H](C)CCC([2 H])(C(C)C)C1=O |
| IUPAC-Name | (3 R)-2,2,6-trideuterio-3-methyl-6-propan-2-ylcyclohexan-1-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.2678 |
| Formelmasse | 157.1546 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |