Learn More
(2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentandisäure (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutaminsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17979584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979584 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17979584 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0621.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentandisäure (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutaminsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
CAS 4271-30-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H14 N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid, Folic Acid Imp. A (EP), N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)- (6CI,7CI), Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)-, L- (8CI), (4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L(+)-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid, NSC 71042, Calcium Folinate Impurity A, Calcium Levofolinate Impurity A, Folic Acid Hydrate Impurity A, Methotrexate Impurity K, Folic Acid Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[(4-AminoBenzoyl)Amino]Pentandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 266.25
Menge 25 mg
Formelmasse 266,0903 g/mol