Learn More
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Epi-Lacosamide |
| CAS | 175481-37-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Epi-Lacosamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13H18N2O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953; |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(C)=O)COC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.29 |
| Mehr anzeigen |