Learn More
(2S)-2-Aminohexanedioinsäure, TRC
Artikelnummer. 17993175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993175 250 mg 250 Milligramm
17931905 500 mg 500 Milligramm
17901475 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA609970250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-90-7
Summenformel C6 H11 N O4
Synonym (2S)-2-Aminohexanedioinsäure∣Hexanedioinsäure, 2-Amino-, (S)-∣Hexanedioinsäure, 2-Amino-, L- (8CI) ∣(2S)-2-Aminohexanedioinsäure∣(S)-2-Aminoadipinsäure∣(S)-2-Aminohexanedioinsäure∣L-2-Aminoadipinsäure∣L-Aminoadipinsäure∣L-α-Aminoadipinsäure∣ α
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-2-Aminoadipinsäure
Menge 250 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Formelmasse 161.0688
Molekulargewicht 161.16