Learn More
(2S)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure (L-Mandelsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17991456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991456 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991456 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1304.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure (L-Mandelsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Mandelic Acid
CAS 17199-29-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-(+)-Mandelic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (S)-, Mandelic acid, L-(+)- (8CI), (αS)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (+)-(S)-Mandelic acid, (+)-Mandelic acid, (+)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-(+)-Hydroxyphenylacetic acid, (S)-(+)-Mandelic acid, (S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-Mandelic acid, (S)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (S)-α-Hydroxyphenylacetic acid, L-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, Atomoxetine Hydrochloride Imp E (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity E, Atomoxetine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
SMILES O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 25 mg
Formelmasse 152,0473 g/mol