Learn More
(2S)-2-Methoxy-1-propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-2-Methoxy-1-propanol |
| CAS | 116422-39-0 |
| Summenformel | C4 H10 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (2S)-2-Methoxy-1-propanol, (S)-(+)-2-Methoxypropanol, (S)-2-Methoxy-1-propanol, (S)-2-Methoxypropanol, 2-(S)-Methoxypropan-1-ol, (2S)-2-Methoxypropan-1-ol, (2S)-2-Methoxypropan-1-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(3-5)6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H](C)CO |
| IUPAC-Name | (2S)-2-methoxypropan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 90.121 |
| Formelmasse | 90.068 |