Learn More
(2S)-2-Methoxy-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30473549
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30473549 1000 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30473549
Marke: Toronto Research Chemicals TRCM2196531G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-2-Methoxy-1-propanol
CAS 116422-39-0
Summenformel C4 H10 O2
Menge 1000 mg
Synonym (2S)-2-Methoxy-1-propanol, (S)-(+)-2-Methoxypropanol, (S)-2-Methoxy-1-propanol, (S)-2-Methoxypropanol, 2-(S)-Methoxypropan-1-ol, (2S)-2-Methoxypropan-1-ol, (2S)-2-Methoxypropan-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(3-5)6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMILES CO[C@@H](C)CO
IUPAC-Name (2S)-2-methoxypropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 90.121
Formelmasse 90.068