Learn More
(2S)-2-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]amino]-4-Pentensäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-2-(((phenylmethoxy)carbonyl)amino)-4-Pentenoic acid |
| CAS | 78553-51-2 |
| Summenformel | C13H15NO4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Pentenoic acid','2-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-','(S)-, (2S)-2-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]amino]-4-pentenoic acid, (S)-2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]pent-4-enoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H15NO4/c1-2-6-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-7-4-3-5-8-10/h2-5,7-8,11H,1,6,9H2,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)pent-4-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.26 |
| Formelmasse | 249.1001 |