Learn More
(2S)-3-Phenyl-1,2-propandiamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-3-Phenyl-1,2-propanediamine |
| CAS | 85612-60-8 |
| Summenformel | C9 H14 N2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H14N2/c10-7-9(11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2/t9-/m0/s1 |
| SMILES | NC[C@@H](N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (2S)-3-Phenylpropan-1,2-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.22 |
| Formelmasse | 150.1157 |