Learn More
(2 S,3R)-3-Phenylpyrrolidin-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10083520 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10083520 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 290081000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S, 3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS 118758-48-8
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H13NO2
MDL-Nummer MFCD00142984
Menge 100 mg
Spezifischer Drehzustand + 84.00 (25.00°C c=0.75,6 N HCl)
Spezifische Drehung + 84
Synonym 3-phenyl-l-proline, 3-phenyl proline, 2s-3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
InChI-Schlüssel VDEMEKSASUGYHM-QVDQXJPCSA-N
SMILES C1CNC(C1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-3-Phenylpyrrolidin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
PubChem CID 133109024
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (2S,3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.