Learn More
(2S,3 S)-(+)-2,3-Butandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276430 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10276430 500 mg 500 Milligramm
10782675 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276430 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 247735000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19132-06-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19132-06-0
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00063648
InChI-Schlüssel OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Synonym 2s,3s-butane-2,3-diol, 2s,3s-+-2,3-butanediol, s,s-2,3-butanediol, s,s-+-2,3-butanediol, s,s-butane-2,3-diol, unii-7e9uxg71s1, 2,3-butanediol, +, s,s-2,3-butylene glycol, 2,3-butanediol, s-r*,r*, 2s,3s-2,3-butanediol
PubChem CID 439888
ChEBI CHEBI:16812
IUPAC-Name (2S,3S)-Butan-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S, 3S)-(+)-2, 3-Butanediol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 179.0°C to 182.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4309 to 1.4329
Menge 500 mg
Beilstein 01, 2183
Fieser 01,82
Merck Index 15, 1571
Relative Dichte 0.98
Spezifische Drehung + 13.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit