Learn More
(2S,3S)-3-Hydroxyleucin, TRC
Artikelnummer. 30326704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326704 5 mg 5 Milligramm
30324409 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30326704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA4208705MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,3S)-3-Hydroxyleucine
CAS 10148-70-6
Summenformel C6H13NO3
Menge 5 mg
Synonym Beta-Hydroxyleucine
SMILES CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 147.17