missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Amino-3-fluorphenoxy)-N-methylpyridin-2-carboxamid, TRC

Artikelnummer. 30311739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311739 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30311739 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6097252.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material 4-(4-amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
CAS 757251-39-1
Summenformel C13 H12 F N3 O2
Menge 2.5 g
Synonym 2-Pyridinecarboxamide, 4-(4-amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C13H12FN3O2/c1-16-13(18)12-7-9(4-5-17-12)19-8-2-3-11(15)10(14)6-8/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,18)
SMILES CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(N)c(F)c2)ccn1
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-Fluorphenoxy)-N-Methylpyridin-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 261.25
Formelmasse 261.0914
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.