Learn More
(-)-(2S,3S)-Viridiflorsäureethylester-d7, TRC
Artikelnummer. 30452622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452622 1 mg 1 Milligramm
30454028 2.5 mg 2.50 Milligramm
30456397 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30452622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV6738721MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Ethyl Ester-d7
Summenformel C9 D7 H11 O4
Menge 1 mg
Synonym (-)-Viridifloric Acid Ethyl Ester-d7, Ethyl (-)-Viridiflorate-d7, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-2-(1-methylethyl)-butanoic Acid Ethyl Ester-d7, (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-2-(1-methylethyl)butanoic Acid Ethyl Ester-d7
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O4/c1-5-13-8(11)9(12,6(2)3)7(4)10/h6-7,10,12H,5H2,1-4H3/t7-,9-/m1/s1/i2D3,3D3,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@](O)([C@@H](C)O)C(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-(2R)-3,4,4,4-tetradeuterio-2-hydroxy-2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-(trideuteriomethyl)butanoat
Molekulargewicht (g/mol) 197.28
Formelmasse 197.164