Learn More
(2S,4R)-1-(2-Aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30327582
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327582 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327582 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA577218500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,4R)-1-(2-Aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid
CAS 24587-32-4
Summenformel C7H12N2O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12N2O4/c8-2-6(11)9-3-4(10)1-5(9)7(12)13/h4-5,10H,1-3,8H2,(H,12,13)/t4-,5+/m1/s1
SMILES NCC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S,4R)-1-(2-Aminoacetyl)-4-Hydroxypyrrolidin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
Formelmasse 188.0797