missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester 2-Methyl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester |
| CAS | 74844-91-0 |
| Summenformel | C11 H19 N O5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2S,4R)-, 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2S-trans)-, (2S,4R)-1-tert-Butoxycarbonyl-2-(methoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine, (2S,4R)-1-tert-Butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, (2S,4R)-Methyl 1-(tert-butyloxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylate, 1-tert-Butyl 2-methyl 4(R)-hydroxypyrrolidine-1,2(S)-dicarboxylate, Methyl (2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, Methyl (2S,4R)-N-tert-Butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate, Methyl (2S,4R)-N-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate, Methyl (4R)-N-Boc-4-hydroxy-L-prolinate, Methyl N-tert-butoxycarbonyl-L-hydroxyprolinate, Methyl-(N-Boc-4R-hydroxypyrrolidine)-2-carboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(2S,4R)-4-hydroxyproline methyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(2S,4R)-4-hydroxyproline methyl ester, N-Boc-4-hydroxy-L-proline methyl ester, N-Boc-trans-4-hydroxyproline methyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl-L-hydroxyproline methyl ester, tert-Butyl (2S,4R)-2-(methoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, tert-Butyl methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.27 |
| Formelmasse | 245.1263 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?