Learn More
(2S,4S)-1-Boc-4-Diphenylphosphin-2-(diphenylphosphinmethyl)pyrrolidin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487675
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487675 250 mg 250 Milligramm
11342409 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15487675
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27321.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 61478-28-2 | C34H37NO2P2 | 553.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61478-28-2
Summenformel C34H37NO2P2
Molekulargewicht (g/mol) 553.62
MDL-Nummer MFCD01631275
InChI-Schlüssel BFMKBYZEJOQYIM-FEHSQGEHNA-N
Synonym 2s,4s---n-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl-pyrrolidine, bppm, s,s-bppm, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine, 2s,4s---1-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine, 2s,4s---2-diphenylphosphinomethyl-4-diphenylphosphino-n-t-butoxycarbonyl pyrrolidine, 2s,4s-tert-butyl 4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4s-4-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2s,4s-1-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine
PubChem CID 10209545
IUPAC-Name Tert-Butyl (2S,4S)-4-Diphenylphosphanyl-2-(Diphenylphosphanylmethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
Schmelzpunkt 100°C to 103°C
Menge 250 mg
Formelmasse 553.62