Learn More
(2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane |
| CAS | 77876-39-2 |
| Summenformel | C29H30P2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(diphenylphosphine), 1,1'-[(1S,3S)-1,3-Dimethyl-1,3-propanediyl]bis[1,1-diphenylphosphine], (-)-2,4-BDPP |
| InChI-Formel | InChI=1S/C29H30P2/c1-24(30(26-15-7-3-8-16-26)27-17-9-4-10-18-27)23-25(2)31(28-19-11-5-12-20-28)29-21-13-6-14-22-29/h3-22,24-25H,23H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](C[C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | [(2S,4S)-4-Diphenylphosphanylpentan-2-yl]-diphenylphosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 440.5 |
| Formelmasse | 440.1823 |