Learn More
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)-phenyl)-2,5-dimethylphospholan, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11975951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11975951 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
11905961 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435171000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 695816-47-8
Summenformel C15H21O2P
Molekulargewicht (g/mol) 264.3
InChI-Schlüssel JAKXTLMNIHPLEU-RYUDHWBXSA-N
Synonym 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, s,s-me-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, kanata purity, 1-2-1,3-dioxolane-2-yl phenyl-2beta,5alpha-dimethyltetrahydro-1h-phosphole, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 16218307
IUPAC-Name 2-[2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]Phenyl]-1,3-Dioxolan
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1030g/mL
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Relative Dichte 1.103
Formelmasse 264.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke