Learn More
MP Biomedicals™ 2XYT-Bouillon, Kapseln: Normal
Artikelnummer. 11377669 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
454 g
1000 g
5000 g
Format:
Kapseln
Packungsgröße:
1 Kilogramm
454 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Packungsgröße
11377669 1000 g Kapseln 1 Kilogramm
11343319 454 g Kapseln 454 Gramm
11307679 5000 g Kapseln 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377669 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113012031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 €
    302.40 € / 1 Kilogramm
    Sparen 15.60 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimiert für das Wachstum und den Erhalt von M13-Phagen oder anderen filamentären ssDNA-Bakteriophagen
Kapseln in normaler Größe.
  • Inhalt/l: 16 g Trypton, 10 g Hefeextrakt, 5 g NaCl
  • 31 Kapseln/l verwenden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15 °C bis 30 °C
Format Kapseln
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 16 g/l, Hefeextrakt 10 g/l, NaCl 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Wachstum und Wartung von M13-Phagen oder anderen filamenösen Phagen
Menge 1000 g