Learn More
(2Z)-2-Hexylidencyclopentanon, TRC
Artikelnummer. 30394013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394013 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394013 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH396553500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
CAS 103517-09-5
Summenformel C11H18O
Menge 500 mg
Synonym (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
InChI-Formel InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7-
SMILES CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O
IUPAC-Name (Z)-2-Hexylidencyclopentan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 166.26
Formelmasse 166.14