Learn More
(2Z)-2-Hexylidencyclopentanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| CAS | 103517-09-5 |
| Summenformel | C11H18O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7- |
| SMILES | CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O |
| IUPAC-Name | (Z)-2-Hexylidencyclopentan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.26 |
| Formelmasse | 166.14 |